Documenti
R807559
2-METHOXY-4-((E)-{[[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)ANILINO](OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H28N4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
560.569
Numero MDL:
Altre note