Documenti
R806854
2-METHOXY-4-(2-(4-METHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H22N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.453
Numero MDL:
Altre note