Documenti
R803855
4-(2-((4-CHLOROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H16BrClN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
487.741
Numero MDL:
Altre note