Documenti
R794937
N-(1-((4-CHLOROANILINO)CARBONYL)-2-(2-FURYL)VINYL)-4-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H17ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.834
Numero MDL:
Altre note