Documenti
R782661
N'-[(E)-1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]-1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H16N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.32
Numero MDL:
Altre note