Documenti
R778931
8-BROMO-1,3-DIMETHYL-7-(2-OXOPROPYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H11BrN4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.128
Numero MDL:
Altre note