Documenti
R773530
4-(4-BROMOPHENYL)-N-(3-METHYLPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-AMINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H14Br2N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.175
Numero MDL:
Altre note