Documenti
R771678
1,3-DI-ME(1,3)THIAZOLO(2,3-F)PURINE-2,4,6,7(1H,3H)TETRONE 6-((4-ET-PH)HYDRAZONE)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H16N6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.419
Numero MDL:
Altre note