Documenti
R748064
4-(2-((4-BUTYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H25IN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
556.405
Numero MDL:
Altre note