Documenti
R727180
2,4-DIIODO-6-(((4-(2-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H19I2N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
563.18
Numero MDL:
Altre note