Documenti
R720976
4-METHOXY-1-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)PYRIDINIUM TETRAPHENYLBORATE(1-)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C35H35BN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
542.492
Numero MDL:
Altre note