Documenti
R716952
5-(4-BROMOPHENYL)-2-FURALDEHYDE [(2E)-3-ALLYL-5-BENZYL-4-OXO-1,3-THIAZOLIDIN-2-YLIDENE]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H20BrN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.414
Numero MDL:
Altre note