Documenti
R707171
4-(2-(4-METHYLBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H17ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.845
Numero MDL:
Altre note