Documenti
R695696
3-BROMO-N-(((3-BROMOBENZOYL)AMINO)(4-FLUOROPHENYL)METHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H15Br2FN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.172
Numero MDL:
Altre note