Documenti
R694274
(4-BROMOPHENYL)[2-(2-NAPHTHYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H19BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
483.369
Numero MDL:
Altre note