Documenti
R692670
N-(3-CYANOPYRIMIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOL-2-YL)-2-ISOPROPOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H17N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.402
Numero MDL:
Altre note