Documenti
R690368
ET 3-(4-METHYLPHENYL)-7-(3-NITROBENZOYL)PYRROLO(1,2-C)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H19N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.436
Numero MDL:
Altre note