Documenti
R690341
ETHYL 7-METHYL-1-(2-NAPHTHOYL)PYRROLO(1,2-A)QUINOLINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.473
Numero MDL:
Altre note