Documenti
R687596
1-[4-(DIFLUOROMETHOXY)PHENYL]-3-(4-METHYLPHENYL)-5H,6H,7H,8H,9H-PYRAZOLO[1,2-A][1,2]DIAZEPIN-4-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H23BrF2N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.342
Numero MDL:
Altre note