Documenti
R682381
ETHYL 2-METHYL-5-((METHYLSULFONYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H14O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.317
Numero MDL:
Altre note