Documenti
R682195
7-(2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHOXY)-8-METHYL-4-PHENYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H20O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.435
Numero MDL:
Altre note