Documenti
R681741
BUTYL ((2-ETHYL-6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H26O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.438
Numero MDL:
Altre note