Documenti
R678589
2-(((3,4-DICHLORO-1-BENZOTHIEN-2-YL)CARBONYL)AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H9Cl2NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.225
Numero MDL:
Altre note