Documenti
R674818
ETHYL 2-[(2,4-DICHLOROBENZOYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H15Cl2NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.284
Numero MDL:
Altre note