Documenti
R674001
1-(2-THIENYL)-3-(5-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-FURYL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H11F3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.346
Numero MDL:
Altre note