Documenti
R673811
N-(4-(((3,4-DIMETHYL-5-ISOXAZOLYL)AMINO)SULFONYL)PHENYL)-4-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H16N4O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.415
Numero MDL:
Altre note