Documenti
R663107
BENZALDEHYDE (7-ISOPENTYL-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H22N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.415
Numero MDL:
Altre note