Documenti
R657727
ETHYL 2-METHYL-5-((3-NITROBENZOYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H15NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.334
Numero MDL:
Altre note