Documenti
R652695
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)-2-HYDROXYPHENYL]METHYLIDENE}-3-[4-(OCTYLOXY)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H39N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.666
Numero MDL:
Altre note