Documenti
R651931
3-(1,1'-BIPHENYL)-4-YL-N'-(2-PYRIDINYLMETHYLENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H17N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.414
Numero MDL:
Altre note