Documenti
R650471
N'-{(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}-3-[4-(OCTYLOXY)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C33H38N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
554.695
Numero MDL:
Altre note