Documenti
R650048
3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-N'-(4-PROPOXYBENZYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H24N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.461
Numero MDL:
Altre note