Documenti
R649384
N-BENZYL-2-(3-OXO-6-(TRI-F-ME)-3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H15F3N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.392
Numero MDL:
Altre note