Documenti
R649333
3-(((4-OXO-3-PH-2-(PHENYLIMINO)-1,3-THIAZOLIDIN-5-YL)ACETYL)AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H19N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
445.501
Numero MDL:
Altre note