Documenti
R642606
N-(2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-(2-METHOXYPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H13ClF3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.735
Numero MDL:
Altre note