Key Documents
R640239
3-BUTYL-5-(4-(DIETHYLAMINO)BENZYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H24N2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.533
Numero MDL:
Altre note