Documenti
R634492
(2E)-2-{[3-(4-ISOPROPYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}[1,3]THIAZOLO[3,2-A]BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H22N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.578
Numero MDL:
Altre note