Documenti
R627089
1-(1-(2-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H21ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.911
Numero MDL:
Altre note