Documenti
R603171
2-AMINO-7,7-DIMETHYL-4-{2-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H26N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.509
Numero MDL:
Altre note