Documenti
R600458
6-AMINO-4-(3-FLUOROPHENYL)-3-ME-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H11FN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.268
Numero MDL:
Altre note