Documenti
R587087
3-NITRO-N-(2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1,3-BENZOTHIAZOL-6-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H9N3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.374
Numero MDL:
Altre note