Documenti
R572489
3-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-CHLOROANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H11Cl5N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.533
Numero MDL:
Altre note