Documenti
R567671
3,5-DIMETHYL-1-(3-NITROBENZOYL)-4-((4-NITROPHENYL)THIO)-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H14N4O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.4
Numero MDL:
Altre note