Key Documents
R563986
4-[5-(4-CHLOROPHENYL)-2-METHYL-4,7-DIHYDRO[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-7-YL]-N,N-DIMETHYLANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H20ClN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.869
Numero MDL:
Altre note