Documenti
R556327
7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-3-METHYL-8-[2-(1-METHYLETHYLIDENE)HYDRAZINO]-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H24N6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.441
Numero MDL:
Altre note