Documenti
R551341
2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YLSULFANYL)-1-{4-[(1,1,2,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPYL)SULFANYL]PHENYL}ETHANONE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H12BrF7N2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
549.33
Numero MDL:
Altre note