R544272
(4-BROMO-5-METHYL-3-TRIFLUOROMETHYL-PYRAZOL-1-YL)-ACETIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C9H10BrF3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.091
Numero MDL:
Altre note