Documenti
R543837
4-BROMO-N-[3-[(4-BROMOBENZOYL)AMINO]-5-(2-METHYLPHENOXY)PHENYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H20Br2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
580.28
Numero MDL:
Altre note