Documenti
R542903
ETHYL 2-{[7-(3-BROMOBENZYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]SULFANYL}BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H21BrN4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.372
Numero MDL:
Altre note