Documenti
R537799
4-(BENZOYLOXY)-6,7-DIMETHYL-5,8-DIOXO-5,8-DIHYDRO-1-NAPHTHALENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H18O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.43
Numero MDL:
Altre note